R855588
ETHYL 5-({[3-ALLYL-5-(4-FLUOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROLE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24FN3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.625
Numéro MDL:
Autres remarques