Principaux documents
R853593
4-HYDRAZINO-2-METHYL-6-PHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.331
Numéro MDL:
Autres remarques