Documents
R852147
3-ALLYL-2-{[2-OXO-2-(2-THIENYL)ETHYL]SULFANYL}-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.532
Numéro MDL:
Autres remarques