Key Documents
R850683
2-((4-FLUOROBENZYL)THIO)-3,5-DIPHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H17FN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.553
Numéro MDL:
Autres remarques