Principaux documents
R850209
N-(2-FLUOROPHENYL)-2-((1,2,4)TRIAZOLO(3,4-B)(1,3)BENZOTHIAZOL-3-YLTHIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11FN4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.419
Numéro MDL:
Autres remarques