R847623
3-[(E)-(3-BENZYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-[4-(3-CHLOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL]-9-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H26ClN5O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
588.155
Numéro MDL:
Autres remarques