Documents
R841595
8((2-(DIETHYLAMINO)ET)AMINO)3-ME-7-(2-PHENOXY-ET)3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H28N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.485
Numéro MDL:
Autres remarques