Principaux documents
R841587
8((2-(DIMETHYLAMINO)ET)AMINO)3-ME-7(2-PHENOXY-ET)3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H24N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.43
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.