Documents
R840904
4-{[(E)-[1,1'-BIPHENYL]-4-YLMETHYLIDENE]AMINO}-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.532
Numéro MDL:
Autres remarques