Documents
R833010
ALLYL (2E)-2-(4-ISOPROPYLBENZYLIDENE)-5-(4-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H28N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.61
Numéro MDL:
Autres remarques