Documents
R830348
2-[(3Z)-3-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]-N-(4-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.543
Numéro MDL:
Autres remarques