Principaux documents
R828599
2-BUTYL-3-METHYL-1-(4-PYRIDINYLAMINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.446
Numéro MDL:
Autres remarques