R823988
N'-(2-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YL)-1-ME-ETHYLIDENE)2(3-BR-PHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16BrN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.253
Numéro MDL:
Autres remarques