Principaux documents
R817023
4-METHYLBENZALDEHYDE (6-TERT-PENTYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H28N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.57
Numéro MDL:
Autres remarques