Principaux documents
R813958
2-PHENOXY-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
R813958-10MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R813958-10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.265
Numéro MDL:
29,00 €