Principaux documents
R812382
4-(2-(1-BENZOFURAN-2-YLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.421
Numéro MDL:
Autres remarques