Principaux documents
R807559
2-METHOXY-4-((E)-{[[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)ANILINO](OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H28N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
560.569
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.