Documents
R806161
2-METHOXY-4-(2-(3-PYRIDINYLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.414
Numéro MDL:
Autres remarques