Principaux documents
R801429
2-(2-(1-BENZOFURAN-2-YLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)-4-BROMOPHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H17BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.318
Numéro MDL:
Autres remarques