Principaux documents
R800260
4-(2-(1-NAPHTHYLACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H19BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.357
Numéro MDL:
Autres remarques