R795186
METHYL 2-{[2,2,2-TRICHLORO-1-(ISOBUTYRYLAMINO)ETHYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H21Cl3N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.78
Numéro MDL:
Autres remarques