Principaux documents
R793574
N-(2-BROMO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE)-4-(2-METHOXYPHENYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22BrN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.322
Numéro MDL:
Autres remarques