Principaux documents
R793248
2-[(4,5-DIPHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-(4-ISOPROPYLPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.586
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.