Principaux documents
R787833
1-(4-METHOXYPHENYL)-4-(2-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)ET)PIPERAZINEDIIUM DICHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H32Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.417
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.