Principaux documents
R785237
4-BROMO-2-(((4-(2-METHOXYPHENYL)-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20BrN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.283
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.