Principaux documents
R782661
N'-[(E)-1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]-1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.