Documents
R778931
8-BROMO-1,3-DIMETHYL-7-(2-OXOPROPYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11BrN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.128
Numéro MDL:
Autres remarques