Principaux documents
R769754
RCL R769754
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H26Cl2N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
541.488
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.