Principaux documents
R767301
N-(2-(2-CHLOROPHENYL)-1-((4-METHOXYANILINO)CARBONYL)VINYL)-4-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.9
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.