Principaux documents
R761109
1-PHENYLETHANONE PHENYLHYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.281
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.