Principaux documents
R749893
2-(2-METHOXYANILINO)-N'-(1-(4-METHYLPHENYL)ETHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.387
Numéro MDL:
Autres remarques