Principaux documents
R749567
N'-(2,4-DIHYDROXYBENZYLIDENE)BENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.316
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.