Principaux documents
R744824
4-METHYL-1-(2-OXO-2-(3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)ETHYL)PYRIDINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClF3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.74
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.