Principaux documents
R739790
4-[9-CHLORO-2-(4-CHLOROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]PHENYL METHYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.318
Numéro MDL:
Autres remarques