Principaux documents
R739553
N'-(1-(4-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE)-3-PHENYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.381
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.