Principaux documents
R739375
2-AMINO-3-(2-CHLOROBENZYL)-1,3-THIAZOL-3-IUM 3-CARBOXY-4-HYDROXYBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15ClN2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.9
Numéro MDL:
Autres remarques