Principaux documents
R737135
2-((3,4-DIMETHOXYPHENYL)ACETYL)-N-METHYLHYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.352
Numéro MDL:
Autres remarques