R732214
3-ISOPROPYL-N'-(1-(3-NITROPHENYL)ETHYLIDENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.334
Numéro MDL:
Autres remarques