Principaux documents
R727563
2-(4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)N'-((9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H31N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.592
Numéro MDL:
Autres remarques