Documents
R727180
2,4-DIIODO-6-(((4-(2-METHOXYPHENYL)-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19I2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.18
Numéro MDL:
Autres remarques