Principaux documents
R724521
1-(2,4-DIHYDROXYPHENYL)-2-(4-FLUOROPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11FO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.