Key Documents
R723940
3-BENZYL-1-(2-{2-[2-(3-BENZYL-1-PYRIDINIUMYL)ETHOXY]ETHOXY}ETHYL)PYRIDINIUM DIBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H34Br2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
614.426
Numéro MDL:
Autres remarques