Principaux documents
R718696
4-METHYL-N-(5-(3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15F3N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.403
Numéro MDL:
Autres remarques