Principaux documents
R718432
2-NITRO-N-(5-(3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12F3N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.374
Numéro MDL:
Autres remarques