Principaux documents
R717398
2-CYANO-3-(5-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-FURYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H9F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.246
Numéro MDL:
Autres remarques