Principaux documents
R714569
N-HEPTYL-N'-PHENYLUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.344
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.