Documents
R708577
2-AMINO-3,5-DIBROMO-N'-(4-HYDROXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11Br2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.071
Numéro MDL:
Autres remarques