Principaux documents
R704008
3-CHLORO-N-(1-PHENYLETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
R704008-25MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R704008-25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.738
Numéro MDL:
29,00 €