Principaux documents
R701564
1-(4-CHLOROPHENYL)-2-(4-FLUOROPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10ClFO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.687
Numéro MDL:
Autres remarques