Principaux documents
R701300
2-(3,4-DINITROBENZYL)PYRIDINE
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H9N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.223
Numéro MDL:
29,00 €